Learn More
IBA Lifesciences Conjugado Strep-Tactin™XT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16431475 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
DY-488
DY-549
DY-649
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 16431475
Marca: IBA Lifesciences 21565050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Strep-Tactin™XT se conjuga con etiqueta fluorescente para detectar proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
Strep-Tactin™XT es una variante de estreptavidina, que se une a Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ con afinidad y especificidad altas.
Está disponible como conjugado con tintes fluorescentes (DY-488, DY-549, DY-649) para la detección rápida y dirigida de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con etiqueta N-terminal o C-terminal o etiquetada de manera interna en aplicaciones como ELISA, FACS, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.
Los máximos de absorción/emisión de los colorantes fluorescentes son:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,10 mL
Concentración 0.5 mg/mL
Formulación Strep-Tactin™XT conjugado con DY-549
Contenido del kit Solución en PBS; NaN3 al 0,01 %; 1 mg/ml de BSA
Contenido y almacenamiento Sin diluir: 2 °C a 8 °C, proteger de la luz; Diluido: De -25 °C a -15 °C
Cantidad 50 μg
Para utilizar con (aplicación) ELISA, FACS, Western blotting, inmunofluorescencia
Objetivo Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
Tipo Proteínas recombinantes
Etiqueta o tinte DY-549
Para uso exclusivo en investigación.