Descripción
El juego de tampones Strep-Tactin™ contiene todos los tampones necesarios para la purificación de las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con Strep-Tactin™, así como para la posterior regeneración de la resina.10x Buffer W es un tampón de lavado 10x concentrado para resinas Strep-Tactin™ y Strep-Tactin™XT.Elimina las moléculas no unidas de la matriz de cromatografía de afinidad durante la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™.El tampón 10x BXT es un tampón de elución Strep-Tactin™XT concentrado 10x que contiene biotina.La biotina es una vitamina B-compleja soluble en agua, también conocida como vitamina B7 o vitamina H. Se une a Strep-Tactin™XT con una afinidad muy alta pero de forma reversible y, por lo tanto, permite la elución eficaz de las proteínas de fusión Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™ de la resina.Tenga en cuenta que el tampón 10x BXT no es aplicable para la elución de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ de la Strep-Tactin™, ya que la biotina se une irreversiblemente a estas resinas y, por lo tanto, la Strep-Tactin™ no se puede regenerar.El tampón XT-R es un tampón de regeneración de Strep-Tactin™XT listo para su uso que contiene cloruro de magnesio para el desplazamiento competitivo de la biotina desde el bolsillo de unión de biotina modificado de Strep-Tactin™XT después de la elución de las proteínas de fusión Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™.Tenga en cuenta que el juego de tampones Strep-Tactin™XT no es aplicable a Strep-Tactin™.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 x concentrados |
| Contenido del kit | 100 ml 10 x tampón W, 25 ml 10 x tampón BXT, 250 ml de tampón XT-R |
| Condiciones de envío | temperatura ambiente |
| Formulario | Solución |
| Cantidad | 1 set |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1SET Strep-TactinXT Purification Buffer Set
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.