Learn More
IBA Lifesciences Kit de inicio Strep-Tactin™XT 4Flow™
Código de producto. 16660854 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
16660854 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 16660854 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25998000
El kit de inicio Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiene todos los reactivos necesarios para la purificación y detección de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™.
  • El kit de inicio Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiene todos los reactivos esenciales necesarios para la purificación y detección de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™.
  • Proporciona una columna Strep-Tactin™XT 4Flow™, un tampón W, un tampón BXT y un tampón XT-R para la purificación, así como HRP Strep-Tactin™ para la posterior detección de inmunotransferencia (Western blotting).
  • Las columnas Strep-Tactin™XT 4Flow™ contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
  • La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %, entrecruzada
Cantidad 1 kit
Para uso exclusivo en investigación.