Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™XT 4Flow™
Código de producto. p-7230526 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 ml
16664714 4 mL 1 set
16674714 20 mL 1 set
16684714 50 mL 1 set
17267810 1000 mL 1000 ml
4 options
Código de producto. 16664714
Marca: IBA Lifesciences 25010002
La resina Strep-Tactin™XT 4Flow™ es una suspensión al 50 % para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ es una agarosa al 4 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™XT y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
  • La agarosa concentrada baja permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes de desnaturalización como la urea.
  • La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
  • Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %. 
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Cantidad 4 mL
Objetivo Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II
Formato Columna de flujo por gravedad preempaquetada
Para uso exclusivo en investigación.