Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 ml
Descripción
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad es una agarosa al 4 % acoplada a la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la excepcional pureza objetivo (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o complejas.
- La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
- En comparación con Strep-Tactin™XT 4Flow™, Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™XT inmovilizada, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de la proteína purificada.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Matriz | Agarosa al 4 %, entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 50-150 μm |
| Cantidad | 50 mL |
| Objetivo | Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II |
| Formato | Columna de flujo por gravedad preempaquetada |
Para uso exclusivo en investigación.