Descripción
- ™ Las columnas de agarosa Strep-Tactin TACS contienen macrogránulos de agarosa recubiertos con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™.
- Un entrecruzamiento especial permite el uso de métodos de aislamiento y agotamiento celular.
- Se desarrollaron para la selección celular de afinidad de TRACELESS basada en columnas (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
- En este método, los fragmentos de Fab fusionados a Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) o nanoanticuerpos (Nano-Streps) se unen a Strep-Tactin™ en la matriz de agarosa.
- Después de capturar células específicamente, los Fab-/NanoStreps son liberados de la agarosa Strep-Tactin™ mediante adición de biotina.
- De esta manera las células se eluyen y están listas para aplicaciones posteriores.
- El mismo principio se aplica al aislamiento de exosomas (Fab-TACS™ para exosomas).
- Alternativamente, para los Fab-Streps/NanoStreps, es posible cargar columnas con anticuerpos destiobiotinilados o biotinilados de Twin-Strep-tag (unión irreversible).
- Esto hace que las columnas de agarosa TACS Strep-Tactin™ también sean adecuadas para la selección o el agotamiento de células negativas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,3 ml |
| Formulación | Preempaquetado en tampón, pH 8: Tris-HCl 100 mM pH 8,0, EDTA 1 mM, NaCl 150 mM, 0,01 % de azida sódica |
| Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de células cromatográficas de afinidad o exosomas |
Para uso exclusivo en investigación.