Learn More
IBA Lifesciences Agarosa TACS Strep-Tactin™
Código de producto. p-7221232 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
20 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
4 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17247750 4 mL 4 ml
17257750 20 mL 20 ml
17267750 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17247750 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 66350002
Suspensión al 50 % para el aislamiento de células de afinidad de TRACELESS y exosomas
  • La agarosa TACS Strep-Tactin™ contiene macrogránulos de agarosa recubiertos con la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™.
  • Un entrecruzamiento especial permite el uso de métodos de aislamiento y agotamiento celular.
  • Se ha desarrollado para la selección celular de afinidad de TRACELESS basada en columnas (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
  • En este método, los fragmentos de Fab fusionados a Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) o nanoanticuerpos (Nano-Streps) se unen a Strep-Tactin™ en la matriz de agarosa.
  • Después de capturar células específicamente, los Fab-/NanoStreps son liberados de la agarosa Strep-Tactin™ mediante adición de biotina.
  • De esta manera, las células eluidas están listas para aplicaciones posteriores.
  • El mismo principio se aplica al aislamiento de exosomas (Fab-TACS™ para exosomas)
  • Alternativamente, para los Fab-Streps/Nano-Streps, es posible unir anticuerpos destiobiotinilados o biotinilados de Twin-Strep-tag (unión irreversible) a esta resina.
  • Esto hace que la agarosa TACS Strep-Tactin™ también sea adecuada para la selección o el agotamiento de células negativas.
  • La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas.
  • Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Capacidad de unión Capacidad de unión de biotina > 40 nmol/ml de resina
Capacidad (métrico) 4 mL
Formulación Suspensión al 50 % de tampón, pH 8: Tris-HCl 100 mM pH 8,0, EDTA 1 mM, NaCl 150 mM, 0,01 % de azida sódica
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada
Para utilizar con (aplicación) Para empaquetar columnas de flujo de gravedad para aislamiento de células cromatográficas de afinidad o exosomas
Para uso exclusivo en investigación.