Descripción
- La agarosa TACS Strep-Tactin™ contiene macrogránulos de agarosa recubiertos con la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™.
- Un entrecruzamiento especial permite el uso de métodos de aislamiento y agotamiento celular.
- Se ha desarrollado para la selección celular de afinidad de TRACELESS basada en columnas (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
- En este método, los fragmentos de Fab fusionados a Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) o nanoanticuerpos (Nano-Streps) se unen a Strep-Tactin™ en la matriz de agarosa.
- Después de capturar células específicamente, los Fab-/NanoStreps son liberados de la agarosa Strep-Tactin™ mediante adición de biotina.
- De esta manera, las células eluidas están listas para aplicaciones posteriores.
- El mismo principio se aplica al aislamiento de exosomas (Fab-TACS™ para exosomas)
- Alternativamente, para los Fab-Streps/Nano-Streps, es posible unir anticuerpos destiobiotinilados o biotinilados de Twin-Strep-tag (unión irreversible) a esta resina.
- Esto hace que la agarosa TACS Strep-Tactin™ también sea adecuada para la selección o el agotamiento de células negativas.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | Capacidad de unión de biotina > 40 nmol/ml de resina |
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Formulación | Suspensión al 50 % de tampón, pH 8: Tris-HCl 100 mM pH 8,0, EDTA 1 mM, NaCl 150 mM, 0,01 % de azida sódica |
| Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada |
| Para utilizar con (aplicación) | Para empaquetar columnas de flujo de gravedad para aislamiento de células cromatográficas de afinidad o exosomas |
Para uso exclusivo en investigación.