Learn More
IBA Lifesciences Columna de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
- Las columnas de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™ contienen una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables a la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ mediante flujo por gravedad.
- En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
- Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | De 150 a 500 nmol |
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Tipo de soporte | Superflow 6 |
| Cantidad | 5 x 0,2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación en un paso de proteínas recombinantes Strep-tag |
| Tipo | Columna de flujo por gravedad Strep-Tactin Superflow |
Para uso exclusivo en investigación.