Learn More
IBA Lifesciences Cartucho Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
- Los cartuchos Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad contienen una agarosa al 6 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con dispositivos de HPLC/FPLC como sistemas Äkta™ (Cytiva).
- En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de soporte | Agarosa al 6%, entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 50-150 μm |
| Cantidad | 1 x 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC/FPLC |
| Objetivo | Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II |
| Tipo | Alta capacidad |
| Formato | Cartucho preempaquetado |
Para uso exclusivo en investigación.