Learn More
IBA Lifesciences GmbH Cartucho Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad
Código de producto. 15392016 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15392016 1 x 1 ml 1 ml
15312026 1 x 5 ml 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15392016 Proveedor IBA Lifesciences GmbH N.º de proveedor 21237001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
El cartucho de alta capacidad IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Superflow™ es una purificación fiable en un solo paso de proteínas de fusión Strep-tag™ con una pureza y una bioactividad inigualables.
Especificaciones
Tipo de producto Cartucho de gran capacidad
Cantidad 1 x 1 ml
Tipo de columna High Capacity Cartridge
Para uso exclusivo en investigación.