Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspensión al 50 %
Código de producto. 12846446 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
50 ml
Tamaño de la unidad:
4 ml
50 ml
12846446 4 mL 4 ml
12866446 50 ml 50 ml
2 options
Código de producto. 12846446
Marca: IBA Lifesciences 21206002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for purification of recombinant Strep-tag proteins under gravity flow and low pressure or FPLC
  • High capacity resin provides 2 to 3 times higher binding capacity for strep-tag proteins than standard Strep-Tactin Superflow suspension
  • Higher yields of highly pure Strep-tag protein
  • Bulk resin is recommended for packing of columns and cartridges since the resin is optimized for column affinity chromatography rather than for batch purification
  • Binding capacity: 1mL sedimented resin (corresponding to 2mL of 50 % suspension) is useful for one-step purification of 50 to 100nmol recombinant Strep-tag protein (up to 3mg in case of  30 kDa protein)
Especificaciones
Cantidad 4 mL
Estabilidad 6 meses después del envío.
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión Biotin: >300 nmol/ mL resin
Tipo de producto suspensión al 50 %
Para uso exclusivo en investigación.