Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™ Sepharose™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 ml
cada uno
Descripción
- Strep-Tactin™Sepharose™ es una agarosa al 4 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
- Debido a la baja concentración de agarosa, es especialmente adecuada para proteínas grandes, especialmente si la afinidad con Strep-Tactin™XT 4Flow™ es demasiado alta.
- El polímero de malla ancha permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para llenar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Tenga en cuenta que Strep-Tactin™ Sepharose™ no es compatible con HPLC/FPLC debido a la baja estabilidad de la presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Suspensión de Strep-Tactin Sepharose |
| Cantidad | 1000 mL |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de flujo por gravedad de proteínas recombinantes Strep-Tag |
| Matrix | Strep-Tactin Sepharose |
Para uso exclusivo en investigación.