Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™ Sepharose™
Código de producto. 12846436 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12846436 20 mL 20 ml
12723074 4 mL cada uno
10049889 50 mL cada uno
12876436 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12846436 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21201010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Strep-Tactin™ Sepharose™ es una suspensión al 50 % para purificar las proteínas de fusión de etiquetas Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
  • Strep-Tactin™Sepharose™ es una agarosa al 4 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • Debido a la baja concentración de agarosa, es especialmente adecuada para proteínas grandes, especialmente si la afinidad con Strep-Tactin™XT 4Flow™ es demasiado alta.
  • El polímero de malla ancha permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria.
  • La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
  • Para llenar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Tenga en cuenta que Strep-Tactin™ Sepharose™ no es compatible con HPLC/FPLC debido a la baja estabilidad de la presión.
Especificaciones
Tipo de producto Suspensión de Strep-Tactin Sepharose (50 %)
Cantidad 20 mL
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Preferentemente para la purificación por flujo de gravedad de proteínas de fusión Strep-tag
Matrix Strep-Tactin Sepharose
Para uso exclusivo en investigación.