Learn More
IBA Lifesciences Proteína Strep-Tactin™ como polvo liofilizado
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
Strep-Tactin™ es una variante de estreptavidina, que se puede utilizar para el revestimiento de diferentes superficies.Está optimizada para la unión de proteínas de fusión de Strep-tag™ II y Twin-Strep-tag™, pero mantiene la capacidad de capturar objetivos biotinilados.Por lo tanto, se puede utilizar para el desarrollo de ensayos y estudios de interacción de proteínas, incluidos experimentos como la identificación de biotina dependiente de la proximidad (BioID).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | >50 nmol/mg |
| Formulario | Liofilizado |
| Cantidad | 5 mg |