Descripción
- Los microgránulos magnéticos Strep-Tactin™ son microesferas unidas covalentemente a Strep-Tactin™.
- Son adecuados para etiquetar células T citotóxicas específicas de antígeno (MHC I Streptamer™) o células específicas de marcadores de superficie (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
- Para apuntar a células específicas, se requieren complejos MHC I, fragmentos Fab de baja afinidad o nanoanticuerpos fusionados con un Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps o Nano-Streps) además de Strep-Tactin™ fluorescente.
- Strep-Tactin™ multimeriza los MHC I-Streps o Fab-/Nano-Streps, lo que garantiza un enlace estable a las células.
- Los complejos magnéticos resultantes se pueden utilizar para etiquetar células específicas para la molécula MHC I cargada con péptidos respectiva o para un marcador de superficie seleccionado.
- La adición de biotina invierte la multimerización y provoca la disociación de MHC I-Streps o Fab-/Nano-Streps de la superficie celular.
- La eliminación completa de todos los reactivos de etiquetado permite la selección positiva en serie, así como los pasos de agotamiento, y conserva toda la actividad biológica de las células.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 750 μl |
| Formulación | Strep-Tactina™ Vinculado covalentemente a microgránulos magnéticos revestidos de polisacáridos |
| Contenido del kit | Suspensión en solución salina tamponada con fosfato de Dulbeccos (DPBS) sin Ca y mg, contiene KCl y 0,1 % de azida sódica |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, no congelar |
| Tamaño de partículas | 1-3 μm |
| Cantidad | 750 μl para aislamiento de 5 x 108 células |
| Tipo | Microgránulos magnéticos unidos a Strep-Tactin™ |
Para uso exclusivo en investigación.