Learn More
IBA Lifesciences Conjugado Strep-Tactin™
Código de producto. p-7230580 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de AP
Conjugado de HRP
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
cada uno
Código de producto. 12698247
Marca: IBA Lifesciences 21502001
Strep-Tactin™ se conjuga con AP o HRP para la detección de proteínas de fusión de Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
  • La variante de estreptavidina Strep-Tactin™ está disponible como conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP) o con fosfatasa alcalina (AP) para la detección rápida y dirigida de N-terminalmente, C-terminalmente, o con etiqueta interna de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ transferidas a una membrana de transferencia o capturadas en una microplaca.
  • Ambos conjugados son adecuados para la reacción cromogénica, mientras que la HRP Strep-Tactin™ también es aplicable para la reacción de quimioluminiscencia.
  • Según el organismo huésped, los extractos de proteínas pueden contener pequeñas cantidades de proteínas biotiniladas, por ejemplo, la proteína portadora de biotina carboxilo (BCCP, 22 kDa) de E. coli.
  • El tampón bloqueante de biotina se recomienda para el bloqueo de dichas proteínas biotiniladas en western blot antes de la detección de proteínas de fusión de Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con HRP Strep-Tactin™ para evitar la detección de bandas de falsos positivos.
  • Con este fin, el tampón bloqueante de biotina contiene la proteína de unión a la biotina tetramérica avidina, que une selectivamente las proteínas biotiniladas.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Tipo de producto Conjugado de HRP
Para uso exclusivo en investigación.