Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de luz difusa
Código de producto. p-4531999 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Patrón de luz difusa, KCl
Patrón de luz difusa, Nal
Wavelength Range:
De 190 nm a 210 nm
De 250 nm a 270 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11863764
Marca: Thermo Scientific™ 9423UV95500E
Los patrones trazables al NIST™ Thermo Scientific™ verifican la especificación de luz difusa del espectrofotómetro.
Cada patrón de luz difusa Thermo Scientific detiene la transmisión de luz por debajo de una longitud de onda específica. Por debajo de este valor de corte, todos los valores medidos se pueden atribuir a la luz difusa del instrumento. Un valor medido de luz difusa que no cumpla las especificaciones del instrumento puede indicar un problema con la lámpara del instrumento y podría generar errores en los análisis.
Los siguientes patrones están disponibles para las mediciones de luz difusa:
  • Cloruro de potasio, valor de corte a 200 nm
  • Yoduro sódico, valor de corte a 260 nm
  • Nitrato sódico, valor de corte a 390 nm
Los patrones de luz difusa se suministran en cubetas de cuarzo selladas permanentemente. Con cada patrón de luz difusa se entrega un blanco de agua correspondiente a cada patrón específico para realizar lecturas de blanco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Trazable al NIST
Tipo Patrón de luz difusa, Nal
Wavelength Range De 250 nm a 270 nm
Para utilizar con (equipo) Evolution 60S, 201, 220 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Incluye Blanco y patrón Nal 10 g/l
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.