Learn More
Cerillo™ Stratus Plate Reader
Código de producto. 17341819
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Intervalo de longitud de onda:
496 nm
600 nm
650 nm
Personalizado
Envase:
1 unidad
4/paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de longitud de onda Envase unitSize
17341819 650 nm 4/paq cada uno
17361819 496 nm 1 unidad cada uno
17321819 496 nm 4/paq cada uno
17371819 600 nm 1 unidad cada uno
17331819 600 nm 4/paq cada uno
17381819 650 nm 1 unidad cada uno
17301829 Personalizado 1 unidad cada uno
17351819 Personalizado 4/paq cada uno
8 options
Código de producto. 17341819
Marca: Cerillo™ 4PR2650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Stratus is small enough to fit in the palm of your hand and allows for measurements in small spaces or restrictive environments, like anaerobic or microaerophilic chambers and incubators. Its uniquely simple interface and data storage allow it to be placed anywhere, with or without a computer.
The Stratus plate reader has new and improved capabilities to optimize flexibility for sample data collection in multiple standard plate formats to serve the wide-ranging needs of scientific researchers. The maximum allowable shaking speed is determined by the shaking radius of the shaking platform used, as well as the method of adapter attachment.
  • Available in standard 600 nm, 496 nm, 650 nm, or customized wavelength
  • Fits standard height 6-, 12-, 24-, and 96-well plates
  • Small footprint and stackable
  • No moving parts; minimal maintenance
  • Functional in a broad range of environments
  • Data is stored on a microSD card, no need for direct connection to a computer
  • Can be powered by a wall outlet, external battery pack, or computer
Especificaciones
Tipo de detector Digital Photosensor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14.4 x 13.0 x 6.8 cm
Temperatura de la incubadora 50°C
Fuente de luz Monochromatic Solid-State LEDs
Velocidad de medición 45 sec.
Tipos de placas 6, 12, 24, and 96-well Plates
Línea de productos Stratus
Reading Options Kinetic
Software Type Software de PC
Selección de longitud de onda Single Wavelength
Intervalo de absorbencia 0 to 3 OD
Exactitud <1% and 0.015 OD (0.000 to 2.000 OD)
Certificaciones/conformidad CE
Intervalo de concentración de CO2 0 to 25%
Requisitos eléctricos 500 mA USB Supply
Para utilizar con (aplicación) Absorbance based kinetic assays
Incluye microSD card, power adapter, USB cable
Linealidad <1% (0.000 to 2.000 OD)
Intervalo de concentración de O2 0 to 21%
Envase 4/paq
Precisión <1% and 0.006 OD (0.000 to 2.000 OD)
Resolución 0.005 OD
Tensión 5 V
Garantía 2 Years
Intervalo de longitud de onda 650 nm