Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de pared recta
Código de producto. 15483605
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
75 mL
100 ml
250mL
500mL
1000mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 127mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Altura (métrico):
18mm
22mm
29 mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15483605 25 ml Exterior: 45mm 22mm cada uno
15403595 10 ml Exterior: 27mm 34mm cada uno
15463595 15mL Exterior: 33mm 41mm cada uno
15423605 20 ml Exterior: 33mm 41mm cada uno
15403615 35 ml Exterior: 46mm 89mm cada uno
15463615 55mL Exterior: 46mm 22mm cada uno
15443625 1000mL Exterior: 127mm 65mm cada uno
15493625 100 ml Exterior: 59mm 18mm cada uno
15433635 55mL Exterior: 47mm 59mm cada uno
15463635 500mL Exterior: 101mm 22mm cada uno
15483635 250mL Exterior: 82mm 45mm cada uno
15493635 75 mL Exterior: 51mm 29 mm cada uno
12 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15483605
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035972.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Circonio
Capacidad (métrico) 25 ml
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 45mm
Altura (métrico) 22mm
Product Type Crisol de circonio