Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de pared recta
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pared recta |
| Material | Níquel |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | Exterior: 33mm |
| Product Type | Crisol de níquel |