Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de pared recta
Código de producto. 15476135
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 21mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
15476135 10 ml Exterior: 27mm cada uno
15456135 5 ml Exterior: 21mm cada uno
15496135 15 mL Exterior: 33mm cada uno
15416145 20 ml Exterior: 33mm cada uno
15436145 25 ml Exterior: 45mm cada uno
15466145 35 ml Exterior: 46mm cada uno
15486145 55mL Exterior: 46mm cada uno
15406155 100 ml Exterior: 59mm cada uno
15416155 55mL Exterior: 47mm cada uno
15436155 500mL Exterior: 101mm cada uno
15446155 250mL Exterior: 82mm cada uno
15466155 75mL Exterior: 51mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Código de producto. 15476135 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 035910.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Níquel
Capacidad (métrico) 10 ml
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 27mm
Product Type Crisol de níquel