Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de pared recta
Código de producto. 15466155
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 21mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15466155
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036112.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Níquel
Capacidad (métrico) 75mL
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 51mm
Altura (métrico) 29mm
Product Type Crisol de níquel