Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de pared recta
Código de producto. 15456135
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 21mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
15456135 5 ml Exterior: 21mm cada uno
15476135 10 ml Exterior: 27mm cada uno
15496135 15 mL Exterior: 33mm cada uno
15416145 20 ml Exterior: 33mm cada uno
15436145 25 ml Exterior: 45mm cada uno
15466145 35 ml Exterior: 46mm cada uno
15486145 55mL Exterior: 46mm cada uno
15406155 100 ml Exterior: 59mm cada uno
15416155 55mL Exterior: 47mm cada uno
15436155 500mL Exterior: 101mm cada uno
15446155 250mL Exterior: 82mm cada uno
15466155 75mL Exterior: 51mm cada uno
12 options
Código de producto. 15456135
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035889.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Níquel
Capacidad (métrico) 5 ml
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 21mm
Altura (métrico) 29mm
Product Type Crisol de níquel