Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de pared recta
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Descripción | Pared recta |
| Material | Níquel |
| Capacidad (métrico) | 500mL |
| Diámetro exterior (métrico) | Exterior: 101mm |
| Altura (métrico) | 22mm |
| Product Type | Crisol de níquel |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.