Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta
Código de producto. 15496145
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
55mL
75mL
100 mL
250mL
500mL
1000mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 127mm
Exterior: 21mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
15496145 100 mL Exterior: 59mm cada uno
15466135 5 ml Exterior: 21mm cada uno
15486135 10 ml Exterior: 27mm cada uno
15406145 15mL Exterior: 33mm cada uno
15426145 20 ml Exterior: 33mm cada uno
15446145 25 ml Exterior: 45mm cada uno
15476145 55mL Exterior: 46mm cada uno
15423625 1000mL Exterior: 127mm cada uno
15426155 55mL Exterior: 47mm cada uno
15473635 500mL Exterior: 101mm cada uno
15456155 75mL Exterior: 51mm cada uno
15461437 250mL Exterior: 82mm cada uno
12 options
Código de producto. 15496145
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036052.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Inconel
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 59mm
Product Type Crisol de Inconel