Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
55mL
75mL
100 mL
250mL
500mL
1000mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 127mm
Exterior: 21mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pared recta |
| Material | Inconel |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | Exterior: 27mm |
| Product Type | Crisol de Inconel |