Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta
Código de producto. 15473635
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
55mL
75mL
100 mL
250mL
500mL
1000mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 127mm
Exterior: 21mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15473635
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036090.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Inconel
Capacidad (métrico) 500mL
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 101mm
Product Type Crisol de Inconel