Descripción
- Range of different convenient lengths
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Straight |
| Longitud (imperial) | 15.7 in. |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Tipo de producto | Tweezers |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 Tweezer/Cs. |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Standard |