Learn More
Buerkle™ Tubo de succión recto para muestreador Buerkle™ ProfiSampler
Código de producto. p-8002822 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 cm
220 cm
Color:
Negro
Transparente
Material:
Poliamida
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Color Material unitSize
11862303 220 cm Negro Poliamida paquete de 10
11892283 200 cm Transparente Polietileno paquete de 10
2 options
Código de producto. 11862303
Marca: Buerkle™ 53051024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos desechables se pueden sumergir absolutamente verticalmente en el recipiente.
  • Fabricado en polietileno o plástico de poliamida
  • Tubos de polietileno utilizados para el muestreo general, tubos de poliamida utilizados para líquidos inflamables en la categoría de riesgo de VbF AI (conducción eléctrica)
  • Diámetro de 6 x 8 mm
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de succión
Material Poliamida
Material de tubo Poliamida
Modelo Recto
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos inflamables en la categoría de peligro VbF AI (conducción eléctrica)
Peso (métrico) 0,8 kg
Diámetro exterior (métrico) 6 x 8 mm
Longitud (métrico) 220 cm