Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cabezales antisalpicaduras rectos conforme a Stutzer
Descripción
- Forma recta
- Con toma NS y cono NS
- Para la separación de gotas (colocación directa en matraces de destilación)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Tubos DURAN™ |
| Cantidad | 1 |
| Junta cónica estándar | Cono: NS 24/29, toma: NS 19/26 |