Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón azul y etiqueta
Código de producto. p-7146334
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 700
Código de producto. 15498804
Marca: Gosselin™ TP30C021
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 40 mL
Color del tapón Azul
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Azul claro
Incluye Etiqueta blanca
Etiqueta Etiqueta blanca
N.º por caja 1000/caja
N.° por paquete 100/bolsa