Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón azul
Código de producto. p-7146333
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
60 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 264
paquete de 700
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15458804 40 mL paquete de 1000
15428814 60 mL paquete de 700
15478834 180 mL paquete de 264
3 options
Código de producto. 15458804
Marca: Gosselin™ TP30C011
Edge
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 40 mL
Color del tapón Azul
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Etiqueta Sin etiqueta
N.º por caja 1000/caja
N.° por paquete 100/bolsa