Learn More
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno
Descripción
- Recipiente de paredes rectas
- Construcción de polipropileno infragmentable
- Translúcido
- Tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Recto, cilíndrico |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Translúcido |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Mostrar más |