Learn More
Masterflex™ Conector recto
Código de producto. 11759709
Change view
Click to view available options
:
Para tubos con DI de 2,38 × 3,17 mm (3/32 × 1/8 pulgadas)
Código de producto.
11759709 Para tubos con DI de 2,38 × 3,17 mm (3/32 × 1/8 pulgadas)
1 options
Código de producto. 11759709
Marca: Masterflex™ 0636560
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud global (imperial) 4,8 in
Para utilizar con Tubos con DI 3/32 × 1/8 pulg
Cantidad de embalaje 100 Pack
Tamaño de los tubos 3,17 mm (3/32 pulgadas)
Manguera dentada Dentado
Anchura (imperial) 4,7 in
Forma Recto
Altura (imperial) 0,7 in