Learn More
Cole-Parmer™ Unión de compresión recta
Description
- Muy buena resistencia química.
- Con capacidad de 220 psi hasta 25 °C (77 °F).
- Apto para temperaturas desde los 0 a los + 100 °C (de – 32 a + 212 °F).
- Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
- Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
- La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
- Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 1/4 pulg |
| Puerto de salida | 1/4 in |
| Tamaño de puerto | 1/4 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma |
| Presión máxima | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 200 °F |
| Show More |