Learn More
BRAND™ Llave de paso para bureta recta, ámbar
Código de producto. p-7164820 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 25 ml
Bureta de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10519161 Bureta de 25 ml cada uno
10672052 Bureta de 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519161 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 81917
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La llave de paso de bureta recta para bureta incluye una llave de vidrio intercambiable.
  • Carcasa de llave de paso con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
  • Llave de vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención
  • Tamaño de llave de paso 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso para bureta
Material Vidrio borosilicatado ámbar 3,3
Para utilizar con (equipo) Bureta de 25 ml
Incluye Llave de vidrio