missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STRA8 Mouse anti-Human, Rabbit, Mouse, Clone: 1D7E3, Proteintech

Código de producto. 17659746 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17659746 150 μL 150 microlitros
17669746 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17659746

Marca: Proteintech 680711IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STRA8 Monoclonal antibody apecifically detetects STRA8 antigen in Human, Rabbit, Mouse Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.

Especificaciones

Antígeno STRA8
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D7E3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_182489
Símbolos de los genes STRA8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno STRA8 fusion protein Ag29680
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 346673
Especies diana Human, Rabbit, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.