Learn More
Thermo Scientific™ Almacenes
Código de producto. p-6062385
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Armario de almacenamiento vacío
Espacio de almacenamiento de 9 cajones SureStop
Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones
Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones, solo armario
Incluye:
2000 tapones y viales, Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B
500 tapones y viales, Vial: C4011-1W, Tapón: C4011-1AP
Solo armario
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Incluye unitSize
12423578 Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones, solo armario Solo armario cada uno
12440328 Armario de almacenamiento vacío Solo armario cada uno
12413788 Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones 500 tapones y viales, Vial: C4011-1W, Tapón: C4011-1AP cada uno
15270379 Espacio de almacenamiento de 9 cajones SureStop 2000 tapones y viales, Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B cada uno
4 options
Código de producto. 12423578
Marca: Thermo Scientific™ C4000MS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice los suministros y ahorre valioso espacio de sobremesa con estos espacios de almacenamiento de seis o nueve cajones. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
Organice sus suministros y ahorre un valioso espacio en la mesa gracias a los espacios de almacenamiento para viales con rosca de boca ancha Thermo Scientific™ National™  de 8 mm. Los espacios de almacenamiento están disponibles en modelos de seis y nueve cajones. El mini espacio de almacenamiento de seis cajones tiene capacidad para 500 viales y cierres; el espacio de almacenamiento de nueve cajones de tamaño completo tiene capacidad para 2000 viales y cierres. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
  • El espacio de almacenamiento mini tiene 6 cajones; 5 cajones tienen capacidad para 1 paquete de viales cada uno y 1 cajón tiene capacidad para 500 tapones DP precolocados.
  • El espacio de almacenamiento de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con una capacidad de 2000 viales y tapones DP precolocados.
  • Los espacios de almacenamiento organizan los suministros y ahorran espacio de sobremesa.
  • El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Mini almacén de seis cajones, solo armario
Incluye Solo armario
Cantidad 1 Ea.
Tipo de producto Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones, solo armario
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.