Learn More
Thermo Scientific™ Almacenes
Descripción
Organice sus suministros y ahorre un valioso espacio en la mesa gracias a los espacios de almacenamiento para viales con rosca de boca ancha Thermo Scientific™ National™ de 8 mm. Los espacios de almacenamiento están disponibles en modelos de seis y nueve cajones. El mini espacio de almacenamiento de seis cajones tiene capacidad para 500 viales y cierres; el espacio de almacenamiento de nueve cajones de tamaño completo tiene capacidad para 2000 viales y cierres. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Espacio de almacenamiento de nueve cajones SureStop |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Precortados | No |
| Septo | PTFE/silicona |
| Incluye | 2000 tapones y viales, Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B |
| N.° por paquete | 1 |
| Línea de productos | SureStop |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.