Learn More
Thermo Scientific™ Almacenes
Descripción
Organice sus suministros y ahorre un valioso espacio en la mesa gracias a los espacios de almacenamiento para viales con rosca de boca ancha Thermo Scientific™ National™ de 8 mm. Los espacios de almacenamiento están disponibles en modelos de seis y nueve cajones. El mini espacio de almacenamiento de seis cajones tiene capacidad para 500 viales y cierres; el espacio de almacenamiento de nueve cajones de tamaño completo tiene capacidad para 2000 viales y cierres. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
- El espacio de almacenamiento mini tiene 6 cajones; 5 cajones tienen capacidad para 1 paquete de viales cada uno y 1 cajón tiene capacidad para 500 tapones DP precolocados.
- El espacio de almacenamiento de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con una capacidad de 2000 viales y tapones DP precolocados.
- Los espacios de almacenamiento organizan los suministros y ahorran espacio de sobremesa.
- El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Espacios de almacenamiento de nueve cajones, tamaño competo, solo armario |
| Incluye | Solo armario |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de producto | Armario de almacenamiento vacío |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.