Learn More
Thermo Scientific™ Almacenes
Código de producto. 12413788
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Armario de almacenamiento vacío
Espacio de almacenamiento de 9 cajones SureStop
Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones
Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones, solo armario
Incluye:
2000 tapones y viales, Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B
500 tapones y viales, Vial: C4011-1W, Tapón: C4011-1AP
Solo armario
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Incluye unitSize
12413788 Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones 500 tapones y viales, Vial: C4011-1W, Tapón: C4011-1AP cada uno
12423578 Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones, solo armario Solo armario cada uno
12440328 Armario de almacenamiento vacío Solo armario cada uno
15270379 Espacio de almacenamiento de 9 cajones SureStop 2000 tapones y viales, Vial: C5000-1, Tapón: C5000-54B cada uno
4 options
Código de producto. 12413788
Marca: Thermo Scientific™ C4011688W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Organice los suministros y ahorre valioso espacio de sobremesa con estos espacios de almacenamiento de seis o nueve cajones. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
Organice sus suministros y ahorre un valioso espacio en la mesa gracias a los espacios de almacenamiento para viales con rosca de boca ancha Thermo Scientific™ National™  de 8 mm. Los espacios de almacenamiento están disponibles en modelos de seis y nueve cajones. El mini espacio de almacenamiento de seis cajones tiene capacidad para 500 viales y cierres; el espacio de almacenamiento de nueve cajones de tamaño completo tiene capacidad para 2000 viales y cierres. Solicite un armario vacío o uno totalmente equipado con viales y cierres.
  • El miniespacio de almacenamiento tiene 6 cajones; cada uno contiene 100 paquetes de septos o viales
  • El miniespacio de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con capacidad de 2000 viales y cierres
  • Cabina apilable fabricada con acero de gran calibre
  • Con estantes de metal y cajones moldeados por inyección
  • El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
Incluye: preabastecido con 3000 unidades de: viales transparentes y cierres de rosca transparente premontados con septos de caucho rojo/FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Plata
Descripción Minialmacén NSC de seis cajones, vial I-D transparente, juntas de PTFE/RR
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo Juntas de PTFE/RR
Incluye 500 tapones y viales, Vial: C4011-1W, Tapón: C4011-1AP
N.° por paquete 1
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Cantidad 500 Caps and Vials
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 11 mm
Septa Size (Metric) 11 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Miniespacio de almacenamiento de 6 cajones
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.