Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Código de producto. 11905627| Product Code. | Volumen (métrico) | Color | Cantidad | unitSize | Tamaño del tapón |
|---|---|---|---|---|---|
| 11905627 | 8 mL | Transparente | 200 | paquete de 200 | - |
| 12488676 | 2 mL | Clear, Transparente | 100 viales | paquete de 100 | 8-425 |
| 11971583 | 4 mL | Transparente | 100 | paquete de 100 | - |
| 12005097 | 12 mL | Transparente | 200 | paquete de 200 | - |
| 11508250 | 16 mL | Transparente | 200 | paquete de 200 | - |
| 12438686 | 22 mL | Transparente | 200 (el vial y los tapones se venden por separado) | paquete de 200 | - |
| 12201182 | 40 mL | Transparente | 100 | paquete de 100 | - |
| 11528250 | 4 mL | Ámbar | 100 | paquete de 100 | - |
| 13141673 | 8 mL | Ámbar | 200 | paquete de 200 | - |
| 12498676 | 12 mL | Ámbar | 200 | paquete de 200 | - |
| 11518250 | 16 mL | Ámbar | 200 | paquete de 200 | - |
| 12458686 | 40 mL | Ámbar | 100 | paquete de 100 | - |
| 11995617 | - | Blanco | 100 | paquete de 100 | 15 mm |
| 11548250 | 16 mL | Blanco | 100 | paquete de 100 | 18 mm |
| 12438636 | - | Blanco | 100 cápsulas | paquete de 100 | 20 mm |
| 12670356 | - | Blanco | 100 | paquete de 100 | 24 mm |
| 12478676 | - | Blanco, Transparente | 100 | paquete de 100 | - |
| 12418676 | - | Blanco, Transparente | 100 septos | paquete de 100 | 13-425 |
| 12428676 | - | Blanco, Transparente | 100 septos | paquete de 100 | 15-425 |
| 12438676 | - | Blanco, Transparente | 100 septos | paquete de 100 | 18-400 |
| 12458676 | - | Blanco, Transparente | 100 | paquete de 100 | - |
| 12468676 | - | Blanco, Transparente | 100 | paquete de 100 | - |
| 11593740 | 40 mL | Ámbar | 100 viales | 100 PCS | 24-400 |
| 11553740 | 16 mL | Ámbar | 200 viales | paquete de 200 | 18-400 |
| 11533740 | 12 mL | Ámbar | 200 viales | paquete de 200 | 15-425 |
| 11523740 | 8 mL | Ámbar | 200 viales | paquete de 200 | 15-425 |
| 10445082 | - | Blanco | 100 | paquete de 100 | 24 mm |
| 10001802 | - | Blanco | 100 cápsulas | 100 PCS | 20 mm |
| 10462202 | - | Blanco | 100 | paquete de 100 | 18 mm |
| 10356592 | - | Blanco | 100 | paquete de 100 | 15 mm |
| 11583740 | 40 mL | Transparente | 100 viales | paquete de 100 | 20-400 |
| 11563740 | 22 mL | Transparente | 200 | paquete de 200 | - |
| 11543740 | 16 mL | Transparente | 200 | paquete de 200 | - |
| 11513740 | 8 mL | Transparente | 200 | 200 PCS | - |
| 10296774 | 12 mL | Transparente | 200 | paquete de 200 | - |
| 13121673 | 2 mL | Ámbar | 100 | paquete de 100 | - |
Product Code. 11905627
Brand: Thermo Scientific™ B79993
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de brosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
- Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
- El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
- No esterilizables en autoclave
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
- Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
- Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
Specifications
Specifications
| Descripción | Vial de rosca 15-425, tapones no incluidos, 8 mL |
| Diámetro interior (métrico) | 17 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 8 mL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Volumen total (métrico) | 8 mL |
| Cantidad | 200 |
| Marking Spot | No |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Tipo de producto | Vial con rosca 15-425 |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.