Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Código de producto. 10356592| Código de producto. | Color | Tamaño del tapón | Cantidad | unitSize | Volumen (métrico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10356592 | Blanco | 15 mm | 100 | paquete de 100 | - |
| 12488676 | Clear, Transparente | 8-425 | 100 viales | paquete de 100 | 2 mL |
| 11971583 | Transparente | - | 100 | paquete de 100 | 4 mL |
| 11905627 | Transparente | - | 200 | paquete de 200 | 8 mL |
| 12005097 | Transparente | - | 200 | paquete de 200 | 12 mL |
| 11508250 | Transparente | - | 200 | paquete de 200 | 16 mL |
| 12438686 | Transparente | - | 200 (el vial y los tapones se venden por separado) | paquete de 200 | 22 mL |
| 12201182 | Transparente | - | 100 | paquete de 100 | 40 mL |
| 11528250 | Ámbar | - | 100 | paquete de 100 | 4 mL |
| 13141673 | Ámbar | - | 200 | paquete de 200 | 8 mL |
| 12498676 | Ámbar | - | 200 | paquete de 200 | 12 mL |
| 11518250 | Ámbar | - | 200 | paquete de 200 | 16 mL |
| 12458686 | Ámbar | - | 100 | paquete de 100 | 40 mL |
| 11995617 | Blanco | 15 mm | 100 | paquete de 100 | - |
| 11548250 | Blanco | 18 mm | 100 | paquete de 100 | 16 mL |
| 12438636 | Blanco | 20 mm | 100 cápsulas | paquete de 100 | - |
| 12670356 | Blanco | 24 mm | 100 | paquete de 100 | - |
| 12478676 | Blanco, Transparente | - | 100 | paquete de 100 | - |
| 12418676 | Blanco, Transparente | 13-425 | 100 septos | paquete de 100 | - |
| 12428676 | Blanco, Transparente | 15-425 | 100 septos | paquete de 100 | - |
| 12438676 | Blanco, Transparente | 18-400 | 100 septos | paquete de 100 | - |
| 12458676 | Blanco, Transparente | - | 100 | paquete de 100 | - |
| 12468676 | Blanco, Transparente | - | 100 | paquete de 100 | - |
| 11593740 | Ámbar | 24-400 | 100 viales | 100 PCS | 40 mL |
| 11553740 | Ámbar | 18-400 | 200 viales | paquete de 200 | 16 mL |
| 11533740 | Ámbar | 15-425 | 200 viales | paquete de 200 | 12 mL |
| 11523740 | Ámbar | 15-425 | 200 viales | paquete de 200 | 8 mL |
| 10445082 | Blanco | 24 mm | 100 | paquete de 100 | - |
| 10001802 | Blanco | 20 mm | 100 cápsulas | 100 PCS | - |
| 10462202 | Blanco | 18 mm | 100 | paquete de 100 | - |
| 11583740 | Transparente | 20-400 | 100 viales | paquete de 100 | 40 mL |
| 11563740 | Transparente | - | 200 | paquete de 200 | 22 mL |
| 11543740 | Transparente | - | 200 | paquete de 200 | 16 mL |
| 11513740 | Transparente | - | 200 | 200 PCS | 8 mL |
| 10296774 | Transparente | - | 200 | paquete de 200 | 12 mL |
| 13121673 | Ámbar | - | 100 | paquete de 100 | 2 mL |
Código de producto. 10356592
Marca: Thermo Scientific™ 15SCST
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de brosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
- Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
- El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
- No esterilizables en autoclave
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
- Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
- Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Descripción | Tapón de rosca 15-425 |
| Color | Blanco |
| Material | Espuma de polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno |
| Septo | septo de espuma de polietileno (PE)/PTFE |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con septo |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tamaño del tapón | 15 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.