Learn More
Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Código de producto. 10296774
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
22 mL
40 mL
Color:
Blanco
Blanco, Transparente
Clear, Transparente
Transparente
Ámbar
Cantidad:
100
100 cápsulas
100 septos
100 viales
200
200 (el vial y los tapones se venden por separado)
200 viales
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
paquete de 200
Tamaño del tapón:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20 mm
20-400
24 mm
24-400
8-425
Código de producto. Volumen (métrico) Color Cantidad unitSize Tamaño del tapón
10296774 12 mL Transparente 200 paquete de 200 -
12488676 2 mL Clear, Transparente 100 viales paquete de 100 8-425
11971583 4 mL Transparente 100 paquete de 100 -
11905627 8 mL Transparente 200 paquete de 200 -
12005097 12 mL Transparente 200 paquete de 200 -
11508250 16 mL Transparente 200 paquete de 200 -
12438686 22 mL Transparente 200 (el vial y los tapones se venden por separado) paquete de 200 -
12201182 40 mL Transparente 100 paquete de 100 -
11528250 4 mL Ámbar 100 paquete de 100 -
13141673 8 mL Ámbar 200 paquete de 200 -
12498676 12 mL Ámbar 200 paquete de 200 -
11518250 16 mL Ámbar 200 paquete de 200 -
12458686 40 mL Ámbar 100 paquete de 100 -
11995617 - Blanco 100 paquete de 100 15 mm
11548250 16 mL Blanco 100 paquete de 100 18 mm
12438636 - Blanco 100 cápsulas paquete de 100 20 mm
12670356 - Blanco 100 paquete de 100 24 mm
12478676 - Blanco, Transparente 100 paquete de 100 -
12418676 - Blanco, Transparente 100 septos paquete de 100 13-425
12428676 - Blanco, Transparente 100 septos paquete de 100 15-425
12438676 - Blanco, Transparente 100 septos paquete de 100 18-400
12458676 - Blanco, Transparente 100 paquete de 100 -
12468676 - Blanco, Transparente 100 paquete de 100 -
11593740 40 mL Ámbar 100 viales 100 PCS 24-400
11553740 16 mL Ámbar 200 viales paquete de 200 18-400
11533740 12 mL Ámbar 200 viales paquete de 200 15-425
11523740 8 mL Ámbar 200 viales paquete de 200 15-425
10445082 - Blanco 100 paquete de 100 24 mm
10001802 - Blanco 100 cápsulas 100 PCS 20 mm
10462202 - Blanco 100 paquete de 100 18 mm
10356592 - Blanco 100 paquete de 100 15 mm
11583740 40 mL Transparente 100 viales paquete de 100 20-400
11563740 22 mL Transparente 200 paquete de 200 -
11543740 16 mL Transparente 200 paquete de 200 -
11513740 8 mL Transparente 200 200 PCS -
13121673 2 mL Ámbar 100 paquete de 100 -
36 options
Código de producto. 10296774
Marca: Thermo Scientific™ 12SV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de brosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
  • Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
  • El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
  • No esterilizables en autoclave
Pedido como viales para almacenamiento de muestras individuales y cierres o como kits prácticos sin montar.
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
  • Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
  • Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con rosca de 15-425, 12 mL
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 12 mL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 12 mL
Cantidad 200
Marking Spot No
Altura (métrico) 65 mm
Tipo de producto Vial con rosca 15-425
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.