Learn More
Thermo Scientific™ Protección de tubos de almacenamiento
Código de producto. p-4520562
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Caja de almacenamiento criogénica
Envoltorio de tubos
Soporte de viales
Cantidad:
100/paq., 100/caja
15/paq., 300/caja
200/paq., 200/caja
350/paq., 350/caja
Tamaño de la unidad:
15 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 350
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
10099010 Envoltorio de tubos 15/paq., 300/caja 15 PCS
10018840 Soporte de viales 100/paq., 100/caja paquete de 100
10378321 Caja de almacenamiento criogénica 350/paq., 350/caja paquete de 350
10461482 Caja de almacenamiento criogénica 200/paq., 200/caja paquete de 200
4 options
Código de producto. 10099010
Marca: Thermo Scientific™ 343958
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione a los viales y tubos de almacenamiento criogénico una protección adicional, como en el envío o almacenamiento en nitrógeno líquido o en fase de vapor con estos accesorios de almacenamiento.
Proporcione a los viales y tubos de almacenamiento criogénico una protección adicional cuando sea necesario con los accesorios de protección para tubos de almacenamiento Thermo Scientific™. Por ejemplo, proteja sus muestras cuando se almacenan en nitrógeno líquido o en fase de vapor, o cuando se envían muestras. Estos accesorios de almacenamiento criogénico, como cubiertas de tubos, manguitos y minicajas, tienen en cuenta la seguridad en la manipulación.
  • Apriete o encaje mediante calor los extremos de los tubos Nunc Cryoflex alrededor de los tubos de almacenamiento criogénico para evitar la fuga de nitrógeno líquido hacia los tubos durante el almacenamiento
  • Los tubos transparentes Nunc CryoSleeve se ajustan a cualquier caña Thermo Scientific Nunc o Nalgene™ y ofrecen mayor seguridad durante la manipulación e inmersión de los tubos en la fase líquida sin que estos toquen el nitrógeno líquido.
  • Las minicajas Nunc CryoTube son ideales para almacenar pequeñas cantidades de muestras y para el envío, pues cuentan con una tapa de ajuste por fricción y están fabricadas de poliestireno resistente de alto impacto para proteger las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Envoltura para tubos Nunc CryoFlex, 500 mm, 14 mm ID
Diámetro interior (métrico) 14 mm
Cantidad 15/paq., 300/caja
Altura (métrico) 500 mm
Tipo de producto Envoltorio de tubos