Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de tubos con expansión para microtubos Work2Store™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Instantly creates more working space
- Helps reduce potential cross contamination
- Stops opened microfuge lids from interfering with other wells
- Stackable, with alphanumeric well identifications
- Will fit into standard 53 mm freezer racking
- Temperature range -80 to 121°C
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | No |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Blanco |
| Admite | Microtubos (64 de 0.5 ml en un lado y 96 de 0.2 ml en el otro lado) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 64 microtubos de 0.5 ml en un lado y 96 microtubos de 0.2 ml en el otro lado |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Abierto: 310 × 128 × 31 mm; cerrado: 133 x 133 x 48 mm |
| Longitud (métrico) | Abierto: 310 mm; cerrado: 133 mm |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 7.8/5.1 mm |
| Mostrar más |