Learn More
Arcón de almacenamiento
Descripción
- Poliéster/fibra de vidrio, minimiza la conductividad térmica entre la cámara interior y las paredes exteriores
- Contiene dos bloques de material (secciones transversales rectangulares o circulares) o un volumen equivalente de sedimentos
- Sin costes de funcionamiento
- El gasto de capital inicial se recupera rápidamente mediante la reducción de desperdicios de dióxido de carbono sólido
- También se puede utilizar como armario de almacenamiento de baja temperatura (- 78°C) para otros materiales, cuando el dióxido de carbono actúa como refrigerante
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 800 mm |
| Anchura (métrico) | 670 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con CO2 sólido (hielo seco) |
| Material | Poliéster/fibra de vidrio |
| Tipo | Arcón de almacenamiento |
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Admite | Dos bloques de material (secciones transversales rectangulares o circulares) o un volumen equivalente de sedimentos |
| Intervalo de temperatura | De hasta –78 °C |