Learn More
Thermo Scientific™ Varillas de almacenamiento Nalgene estándar
Description
Almacene los tubos de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en varillas de almacenamiento Thermo Scientific™, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
- Capacidad para almacenar tubos protegidos con el sistema Thermo Scientific™ CryoFlex™
- Codificadores cromáticos disponibles para conectarlos al final de la varilla, se puede escribir en ellos para una rápida identificación y gestión del inventario
Specifications
Specifications
| Diseñar | Estándar |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Bastón de almacenamiento |
| Cantidad | 12/Paq., 48/Caja |
| Longitud (imperial) | 11,8125 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.