Learn More
asecos™ Caja de almacenamiento
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Fondo (métrico):
475,00 mm
675,00 mm
875,00 mm
1080,00 mm
1280,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- PE
- con práctica asa de transporte y tapa
- preparado para el montaje en la pared
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Storage Box |
| Longitud (imperial) | 7.48 in. |
| Longitud (métrico) | 190.00 mm |
| Anchura (imperial) | 7.48 in. |
| Anchura (métrico) | 190.00 mm |
| Altura (imperial) | 8.27 in. |
| Altura (métrico) | 210.00 mm |
| Fondo (imperial) | 18.70 in. |
| Mostrar más |